Learn More
Cytiva AcroPak™ 300 Capsule with PTFE Membrane
AcroPak 300 Capsule offers broad chemical compatibility with PTFE membrane and polypropylene housing.
Marca:  Cytiva 12082
247.00 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17114221
  • 260.00€ / pezzi 3
Spotlight
Usa il codice promozionale 24157 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Edge
Descrizione
Descrizione
  • High air flow rate venting applications
  • Offers broad chemical compatibility with PTFE membrane and polypropylene housing 100% integrity-tested to provide the high level of confidence you require
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE
Non-sterile
3/Pk.
0.2 μm
280 cm2
Stepped Hose Barb