Learn More
1,2-Dimethoxyethane, ≥99%, Reagent Grade, Inhibitor-free, Honeywell™
Codice prodotto. 15647840 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Reagent Grade, inhibitor-free,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-71-4
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.122
Numero MDL MFCD00008502
InChI Key XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC Name 1,2-dimethoxyethane
SMILES COCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dimethoxyethane
Punto di fusione -58°C
Colore Colorless
Densità 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Punti di ebollizione 85°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità −2°C (28.4°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH3
Quantità 100 mL
Numero UN UN2252
Beilstein 1209237
Densità vapore 3.1 (20°C, vs air)
Peso formulazione 90.12g/mol
Percent Purity ≥99%