Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
- Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
- Basso profilo di impurità UV
- Linea di base LC con gradiente di impurità basso
- Livelli molto bassi di impurità non volatili
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Butanol |
Punto di fusione | -90°C |
Nota nome | for HPLC |
Densità | 0.81g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 116°C to 118°C |
Quantità | 2 L |
Indice di rifrazione | n20/D 1.399 |
Formula lineare | CH3(CH2)3OH |
Numero MDL | MFCD00002964 |
Beilstein | 969148 |