Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
- Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
- Basso profilo di impurità UV
- Linea di base LC con gradiente di impurità basso
- Livelli molto bassi di impurità non volatili
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Butanol |
Punto di fusione | -90°C |
Nota nome | for HPLC |
Densità | 0.81g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 116°C to 118°C |
Quantità | 4 x 2.5 L |
Indice di rifrazione | n20/D 1.399 |
Formula lineare | CH3(CH2)3OH |
Numero MDL | MFCD00002964 |
Beilstein | 969148 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Butanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: butan-1-ol