Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinone, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15697960 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
18L
1L
25L
pezzi 4
pezzi 6
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C)
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless
Densità 1.028g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 204°C (1013 hPa)
Quantità 18 L
Limite di esplosione 0.095
Punto d'infiammabilità 91°C (195.8°F)
Punto di combustione 518°F
Odore Amine-like
Imballaggio Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 0.99mmHg (40°C), 0.29mmHg (20°C)
Beilstein 106420
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 99.13g/mol
Percent Purity 0.99