Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, 99+%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10409193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10409193 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10114003 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
11976171 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10409193 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396620010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-47-9
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00005367
InChI Key JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC Name 2-methyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran
Punto di fusione -136.0°C
Nota nome Stabilized
CAS min. % 99.0
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.8600g/mL
Quantità 1 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4046 to 1.4066
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Gravità specifica 0.86
Viscosità 4 mPa.s (25°C)
Indice di Merck 15,6198
Punti di ebollizione 78.0°C to 80.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/l (25°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99+%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyltetrahydrofuran