Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, For Grignard reaction, anhydrous, stabilized
Codice prodotto. p-4259038 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10452785 250 mL Glass bottle 250mL
10228713 1 L Glass bottle 1L
11340886 2.5 L Glass bottle 2.50L
11632699 10 L Metal Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10452785 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392382500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2-Methyltetrahydrofuran, For Grignard reaction, anhydrous, stabilized, Quantity: 2.5L, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 78.0 deg.C to 80.0 deg.C, CAS: 96-47-9, Colorless, Grade: For Grignard reaction, Melting Point: -136.0 deg.C, Molecular Formula: C5H10O | CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-47-9
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
InChI Key JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC Name 2-methyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran
Punto di fusione -136.0°C
Nota nome Stabilized; For Grignard reaction
Colore Colorless
Densità 0.8600g/mL
Quantità 250 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4046 to 1.4066
Gravità specifica 0.86
Viscosità 4 mPa.s (25°C)
Indice di Merck 15,6198
Punti di ebollizione 78.0°C to 80.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/l (25°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity ≥99.0%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyltetrahydrofuran