Learn More
uvex 2111 Whisper Detec Reusable Ear Plugs
The smooth, dirt-repellent surface of whisper ear plugs can easily be cleaned with soap and water to prevent potential ear injuries caused by dirt particles. Easily detectable, both visually and by machines, due to their striking blue color and integrated metal ball.
114.00€ - 122.00€
Specifica
Include | Pocket-size case |
---|---|
Colore | Blue |
ANSI S3.1974 | No |
Cord Color | Blue |
Size | Small |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17240332
|
uvex
2111261 |
Mini Box |
114.00€
50 paia |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17250332
|
uvex
2111262 |
Plug Box |
122.00€
50 paia |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Corded ear plugs can be worn comfortably around the neck in low-noise areas
- Smooth, dirt-repellent surface can easily be cleaned with soap and water
- Integrated metal parts and bright blue color are used for identification during production
- Clear box is included for hygienic storage when not in use
Specifica
Pocket-size case | |
No | |
Small | |
50 | |
Corded | |
Ear Plugs | |
Yes | |
EN 352-2 |
Blue | |
Blue | |
Whisper Detec | |
23 dB | |
Ovale | |
Reusable | |
No |