Learn More
Corning™ 384-Well, Flat-Bottom Microplate, Non-Binding Coated
GREENER_CHOICE
Color:White; Sterility:Non-sterile; Lid:Without Lid
Marca:  Corning™ 3767
Codice prodotto. 15762907
  • 1650.01€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Suited for fluorescent and luminescent assays using either top or bottom detection microplate readers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
Polystyrene
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
25/Pk.
11.6 mm
Without Lid
White, Clear Bottom
384
Non-binding
100/Cs.
127.8 x 85.5 x 14.35 mm (5 x 3.36 x 0.56 in.)
Top/bottom: 3.63/2.82 mm