Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
81.15€ - 85.50€
Specifica
Cap Style | Attached |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
Materiale | Polypropylene Resin |
Da utilizzare con (applicazione) | Centrifugation |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16674012
![]() |
Labcon™
3048-860-000-9 |
Natural |
81.15€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 07-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16684012
![]() |
Labcon™
3048-869-000-9 |
Assorted | N/A | ||||||
17567896
|
Labcon™
3048-861-000-9 |
Amber |
85.50€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Attached | |
5 mL | |
Centrifugation | |
Non-sterile | |
Yes | |
25,000 RCF |
Autoclavable | |
Polypropylene Resin | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free | |
SuperClear™ | |
Conical |