Learn More
A2BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 22647-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16832025
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This is a rabbit polyclonal antibody raised against the N terminus of human A2BP1.
Ataxin-2 binding protein 1 has an RNP motif that is highly conserved among RNA-binding proteins. This protein binds to the C-terminus of ataxin-2 and may contribute to the restricted pathology of spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). Ataxin-2 is the gene product of the SCA2 gene which causes familial neurodegenerative diseases. Ataxin-2 binding protein 1 and ataxin-2 are both localized in the trans-Golgi network. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional transcript variants have been found but their full length nature has not been determined.
Spécification
Spécification
A2BP1
Polyclonal
Unconjugated
RBFOX1
A2BP, A2BP1, ataxin 2 binding protein 1, Fox 1 homolog A, FOX1, HRNBP1, RBFOX1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
268859, 54715
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9JJ43, Q9NWB1
RBFOX1
A2BP1 Fusion Protein Ag18527
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis