Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant HPLC Columns
Use for outstanding separation of anionic, nonionic, and cationic surfactants with ELSD and RI detectors.
194.75€ - 1027.45€
Specifica
pH 2.5 to 7.5
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase stazionaria Proprietary
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
11311823
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
063201
150 mm 4.6 mm 5 μm
875.93€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
11321823
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063203
250 mm 4.6 mm 5 μm
1027.45€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
11331903
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
068123
150 mm 2.1 mm 5 μm
884.11€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-06-2025
Aggiungi al carrello
11361923
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
069701
10 mm 4.6 mm 5 μm
194.75€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
11381913
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
069693
10 mm 2.1 mm 5 μm
260.46€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-06-2025
Aggiungi al carrello
11321983
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
071991
10 mm 3 mm 5 μm
260.46€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
11311943
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
070085
150 mm 2.1 mm 3 μm
931.04€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-06-2025
Aggiungi al carrello
11301943
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
070084
150 mm 3 mm 3 μm
934.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Achieve outstanding separation of all classes of surfactants with Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant LC Columns. These high-efficiency, silica-based columns provide excellent resolution and throughput for HPLC separations using UV-Vis, evaporative light scattering (ELSD) or refractive index (RI) detection. The novel surface chemistry creates a unique polarity that offers significantly improved resolution for individual oligomers of ethoxylated surfactants compared with conventional C18 columns.
When you want to use a charged aerosol detector (CAD) or a mass spectrometer (MS) for your surfactant analysis, select the Acclaim Surfactant Plus LC column. This high-resolution, high-efficiency, high-throughput column has similar selectivity to the Acclaim Surfactant column but has exceptionally low bleed for optimal performance with higher sensitivity detectors.
Unmatched Performance for Separating a Broad Range of Surfactants
  • Ideal selectivity for separation of anionic, nonionic, cationic and amphoteric surfactants
  • Resistant to dewetting under highly aqueous mobile phase conditions
  • Retains highly hydrophilic compounds, such as hydrotropes
  • Excellent peak shapes, especially for cationic surfactants
  • Rugged separations under a variety of conditions
  • Available in 3.0 and 5.0μm particle sizes and 2.1, 3.0 and 4.6mm diameters, with 150 and 250mm lengths
About the Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim Specialty Columns have been developed, manufactured and tested to meet the separation needs of specific applications. These columns are based on novel and unique chemistries and provide superior resolution with ease-of-use.
  • Use-tested to guarantee consistent separations
  • Ideal selectivity for separating specific target analytes
  • Excellent peak shapes
  • Performance tested to ensure high quality and reliability for specific chromatographic separations
Specifica
Specifica
2.5 to 7.5
300 m²/g
Proprietary
12%
120 Å
60 °C
Acclaim
Specialty/Application Specific
Responsibly packaged