Learn More
Acetic Acid, Glacial, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508634
2.5 L, pvc coated glass bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Glass Bottle, Single ship
pvc coated glass bottle
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic Acid
Nota nome Glacial
Peso formulazione 60.05
Grado FCC/USP
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 39.00°C
Imballaggio pvc coated glass bottle
Gravità specifica 1L = 1.05kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Acetic Acid, Glacial, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ >