Learn More
Cytiva Acro™ 50 Vent Devices with PTFE Membrane
Disposable filters ideal for the sterile venting of small containers and as an in-line gas filter.
Marca: Cytiva 4401
362.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Contain a hydrophobic PTFE membrane
- Large effective filter area provides high flow rates and filters can be autoclaved several times ensuring low costs
Specifica
Autoclavable | |
0.2 μm | |
19.6 cm2 | |
3/8 in. Straight Pipe Connection | |
50 mm |
PTFE | |
Non-sterile | |
Polypropylene | |
18/Pk. |