Learn More
Syngene™ AirClean™ Mecury Vapor Filter
GREENER_CHOICE
The AirClean™ Mecury Vapor Filter is used to absorb fumes and odors.
Marca:  Syngene™ SYN-ACF430
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17795954
  • 3285.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • These filters are impregnated with a chemical additive which helps the adsorption process by chemically or physically reacting with the toxic contaminant.
Specifica
Specifica
12 in.
24 in.
30.5 cm
Mercury Vapor
3 in.
8 cm
61 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni