Learn More
Heidolph™ Bagno a olio in alluminio FOR MR300X
Aluminum Oil Bath for MR300X with 2 or 4 liter capacity for maximum temperature of 250°C that is ideal for use in research, scientific, and laboratory environments.
272.00€ - 303.00€
Specifica
Temperatura (sistema imperiale) 482°F
Temperatura (sistema metrico) 250 °C
Materiale Alluminio
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
10334621
Vedere i documenti
Heidolph™
504-92000-00
2 L 188 x 121 mm
272.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
10550092
Vedere i documenti
Heidolph™
504-91000-00
4 l 246 x 143 mm
303.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Aluminum bath for superior heat transfer
  • Comes with two insulated safety handles and safety rim for secure mounting on the hot plate
  • Heidolph oil bath for max. temp. of 250°C
  • Provide more uniform heat in comparison to other heating devices
  • Ideal for use in research, scientific, and laboratory environment
Specifica
Specifica
482°F
250 °C
Alluminio