Learn More
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 16 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 24 |
| Colore chiusura | Black |
| Finitura collo | 28-400 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Show More |