Learn More
Aniline, 99.5%, extra pure
Codice prodotto. 10318993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Unit Size:
1L
2.50L
250mL
5L
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-53-3
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Numero MDL MFCD00007629
InChI Key PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC Name aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Aniline
Punto di fusione -6.2°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.0213g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C to 185.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NH2
Indice di rifrazione 1.5845 to 1.5865
Quantità 2.5 L
Beilstein 12,59
Fieser 06,21; 17,16
Indice di Merck 15,652
Gravità specifica 1.0213
Informazioni di solubilità Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosità 4.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 93.13
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aniline
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Aniline