Learn More
A&D Weighing™ Bilancia analitica Apollo con calibrazione esterna
La nuova serie di bilance analitiche Apollo A&D. Migliorate la produttività e l'efficienza dei vostri flussi di lavoro con le funzionalità innovative e intuitive delle bilance da laboratorio Apollo A&D, progettate per fornire risultati affidabili in diversi contesti e applicazioni.
Marca: A&D Weighing™ GF-124A
3225.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24305" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Ampia scelta di modelli disponibili: portata elevata, alta risoluzione, calibrazione interna (GX-A) o calibrazione esterna (GF-A)
- Sensore di peso Smart SHS sviluppato di recente con tecnologia ECL
- APA – Auto Precision Assessment (valutazione automatica della precisione). Valutazione automatica delle prestazioni della bilancia. Calcolo e visualizzazione della deviazione standard (ripetibilità) al punto di utilizzo senza necessità di pesi di calibrazione. Può essere verificato ogni giorno semplicemente premendo un tasto.
- Calcolo automatico del peso minimo e impostazioni mediante la funzione APA.
- Inserimento peso minimo automaticamente tramite la funzione APA o manualmente con l'uso di pesi
- Allerta visiva peso minimo
- UAC – Controllo accessi degli utenti, accesso amministratore e operatore protetto da password per garantire l'integrità dei dati
- Calibrazione one touch, intervallo, con tempi prestabiliti (3) o automaticamente al variare della temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD – Impact Shock Detection, rilevazione degli urti su 4 livelli con riscontro visivo e sonoro. Mantenete le prestazioni del vostro investimento attraverso il corretto uso della bilancia. Indicato nelle applicazioni di carico automatizzato e come indicazione per l'operatore
- FRD - Flow Rate Display (visualizzazione della portata), visualizzazione diretta della portata del campione in g/s, g/m, g/h o della portata volumetrica in mL/s, mL/m, mL/h. È possibile salvare in memoria fino a 10 densità del campione Utilizzare insieme al comparatore di portata per mantenere le portate entro i limiti prestabiliti
- SCF – Statistical Calculation Function (funzione Calcolo statistico), mostra e stampa diversi risultati statistici sul display della bilancia oppure li trasmette alla stampante o al PC.
- Interfaccia RS232 e USB Dual Mode di serie. La USB può essere configurata in modalità Quick (collegamento al PC senza necessità di installare un software) o in modalità bidirezionale
- UFC - Uscita dati configurabile Universal Flexi Coms, ideale per collegamento ai sistemi di acquisizione dei dati o stampanti di etichette con codice a barre, ecc.
- Uscita dati Peso lordo/Peso netto/Tara, memoria tara, gancio per pesata sottobilancia indicatore della capacità
- Ampia selezione di opzioni e accessori
- Ionizzatore integrato senza ventola con tecnologia Quick Ion™ e interruttore IR esterno (GX-AE)
Specifica
GLP/GMP/GCP/ISO | |
122 g | |
0.0001 g | |
GF-124A | |
30 VA to adapter (12 V, 1 A) |
RS-232 C and USB | |
Reverse-backlit LCD | |
Stainless Steel | |
1.5 seconds |