Learn More
ATG2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 23226-1-AP-150UL
Codice prodotto. 16852245
  • 410.00€ / 150µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Required for both autophagosome formation and regulation of lipid droplet morphology and dispersion.
Specifica
Specifica
ATG2A
Polyclonal
Unconjugated
ATG2A
ATG2A, KIAA0404
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23130
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q2TAZ0
ATG2A
ATG2A Fusion Protein Ag19709
150 μL