Learn More
Thermo Scientific™ Beaker Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.
198.99€ - 218.09€
Specifica
Product Type Beaker Rack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Descrizione Dimensioni (L x P x A) Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Dimensioni (L x P x A) Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
17851895
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004110
Rack for 30 mL beaker 400 x 210 x 25 mm 32 Beakers
205.02€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
Aggiungi al carrello
17801885
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004112
Rack for 100 mL beaker 400 x 210 x 40 mm 15 Beakers
207.03€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
Aggiungi al carrello
17881895
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004113
Rack for 250 mL beakers, 9 x 18 in. platform 400 x 210 x 58 mm 8 Beakers
215.07€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
17871895
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004114
Rack for 400 mL beaker 400 x 210 x 58 mm 6 Beakers
216.08€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
17801905
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004115
Rack for 600 mL beaker 400 x 210 x 64 mm 4 Beakers
218.09€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
17831885
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004116
Rack for 30 mL beaker 350 x 286 x 25 mm 36 Beakers
215.07€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
Aggiungi al carrello
17821885
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004118
Rack for 100 mL beaker 355 x 288 x 40 mm 16 Beakers
218.09€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
Aggiungi al carrello
17891895
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004119
Rack for 250 mL beaker 351 x 286 x 58 mm 9 Beakers
201.00€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
17861885
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004120
Rack for 400 mL beaker 351 x 286 x 58 mm 8 Beakers
217.08€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
17841905
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004121
Rack for 600 mL beaker 351 x 286 x 64 mm 5 Beakers
218.09€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
17871885
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004128
Rack for 50 mL beaker 400 x 210 x 32 mm 24 Beakers
206.03€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
Aggiungi al carrello
17851905
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75004129
Rack for 50 mL beaker 351 x 286 x 32 mm 28 Beakers
198.99€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory
  • Racks can hold beakers from 30 - 600 mL
  • Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers
  •  
Specifica
Specifica
Beaker Rack