Learn More
Benzaldehyde, 98+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10237163
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-52-7
Formula molecolare C7H6O
Molecular Weight (g/mol) 106.12
InChI Key HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzaldehyde
Punto di fusione -26.0°C
Densità 1.0430 g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 64°C
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Metal drum
Formula lineare C6H5CHO
Indice di rifrazione 1.5440 to 1.5460
Quantità 25 L
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Indice di Merck 15, 1060
Gravità specifica 1.043
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 106.12
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado