Learn More
Agilent BioTek BioCell Vessel and Adapter
GREENER_CHOICE
For use with: Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
166.00€ - 314.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Epoch, Synergy H1, Synergy HTX
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
11593535
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
Cuvette 1cm absorbance measurements
314.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12586476
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
7270512
Adapter Plate Assembly 1cm pathlength measurements
166.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
BioCell Adapter Plate Assembly can hold up to 8 BioCell cuvets (BT7272051) for 1 cm pathlength measurements in a Agilent BioTek microplate spectrophotometer.
Specifica
Specifica
Epoch, Synergy H1, Synergy HTX