Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Replacement Impeller
Made of borosilicate glass with two large sidearms and screw cap closures for easy sampling
205.00€ - 270.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Microcarrier cultures
Include Two large sidearms and screw cap
N. per custodia 1 Each
Product Type Replacement Impeller
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) di lavorazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) di lavorazione Prezzo Quantità e disponibilità  
11581285
Vedere i documenti
Wheaton™
356844
1000mL
270.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
11591285
Vedere i documenti
Wheaton™
356847
3000mL
251.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
11571285
Vedere i documenti
Wheaton™
356842
250mL
205.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
10691212
Vedere i documenti
Wheaton™
356843
500mL
263.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
11501295
Vedere i documenti
Wheaton™
356848
6000mL
251.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
12401421
Vedere i documenti
Wheaton™
356849
8000mL
234.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Magna-Flex™ microcarrier spinner flasks feature a flex type, bulb shaped glass impeller which rotates from a fixed position above the liquid level around an indentation in the base of the flask. Made of borosilicate glass with two large sidearms and screw cap closures for easy sampling. 500mL and larger units have 45mm sidearms to be used as convenient vents and ports. All flasks provide a headspace ratio of 1:1 or greater to provide maximum surface interface between culture and vessel atmosphere. A removable stainless steel pin immobilises the impeller during handling. Replacement glass impeller assemblies are available for all flasks. For use with microcarrier cultures.
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Two large sidearms and screw cap
Replacement Impeller
Microcarrier cultures
1 Each
Screw Cap