Learn More
Buffer Colour Coded Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Buffer Colour Coded Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 10, MDL Number: 163147, Physical Form: Liquid
43.10€ - 224.00€
Specifica
Colore Blue
pH 10
Forma fisica Liquid
Numero MDL 163147
Imballaggio HDPE plastic bottle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10774074
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
J/2885/08
500 mL
43.10€
500mL
10284240
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
J/2885/15
1 L
46.23€
1L
10723991
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
J/2885/17
2.5 L
108.00€
2.50L
10102100
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
J/2885/21
5 L
189.00€
5L
10459750
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
J/2885/24
10 L
224.00€
10L
Descrizione
Descrizione
Buffer Colour Coded Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 10, MDL Number: 163147, Physical Form: Liquid
  • Standard and color-coded buffer solutions
  • ±
  • °
  • All buffers are traceable to NIST and BS 1647 standard
  • Packed in HDPE containers to help protect the products integrity an ensure safe handling (refers to 1L, 2.5L, and 5L quantities)
  • Standard buffers are available over the range pH2 to pH10
  • Color-coded buffer solutions are available over the range pH4, pH7, and pH
Specifica
Specifica
Blue
Liquid
HDPE plastic bottle
10
163147