Learn More
Butan-1-ol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -89°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 117.6°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 6.7mbar at 20°C |
Viscosità | 2.95 mPaS ( at 20°C) |
Peso formulazione | 74.12g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Butanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.