Learn More
Butan-1-ol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10744941
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL 2964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Punto di fusione -89°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 117.6°C
Quantità 25 L
Imballaggio Metal Can
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 6.7mbar at 20°C
Viscosità 2.95 mPaS ( at 20°C)
Peso formulazione 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butan-1-olo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.