Learn More
Fisherbrand™ Catalyst Norprene Food Formulation Stopped Tubing Assembly
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
Marca:  Fisherbrand™ 97001-44
Codice prodotto. 15551335
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Available in Platinum-Cured Silicone, TPEs, and PVC
  • Ensures optimal amount of tubing is in pump head
Specifica
Specifica
Stopped tubing assembly
6.4 mm
1.6 mm