Learn More
Cholesterol, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-4404332 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
Identificatori chimici
CAS 57-88-5
Formula molecolare C27H46O
Molecular Weight (g/mol) 386.664
Numero MDL MFCD00003646
InChI Key HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Sinonimo cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Cholesterol
Colore White
Densità 1.067g/mL
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 5 g
Peso formulazione 386.64
Forma fisica Powder