Learn More
Fisherbrand™ Cleanroom Polyethylene Tape, 19 mm (0.75 in.)
Codice prodotto. 13138585 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
13138585 Yellow Pezzo
13128585 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13138585
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This pressure-sensitive, polyethylene cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, is ideal for sealing, color coding and marking in clean environments.
The Fisherbrand Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in the cleanroom.
  • Pressure-sensitive polyethylene tape
  • Ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
  • Excellent for clean construction areas
  • Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
  • Individually double bagged
  • Available in a range of widths
  • Roll length: 33 m (36 yd.)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Rivestimento Polyethylene
Colore Yellow
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Polyethylene
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For Batching, Color Coding, Cleanroom and Food Processing Support Applications
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 60°F to 80°F
Temperature Range (Metric) 16°C to 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm