Learn More
Brady™ Etichette in poliestere colorate
Con le etichette in poliestere colorate B-494, disponibili in sei varianti di colore, è possibile distinguere facilmente i campioni di laboratorio. Abbina una versatile stampante per etichette portatile Brady e stampa praticamente ovunque.
Marca: Brady™ 170907
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Speciali: ideali per differenziare facilmente fiale, provette per PCR e microcentrifuga e vetrini
- Durevoli: progettate per resistere alle abrasioni e all'esposizione a sostanze chimiche e a temperature estreme, compresa l'immersione in bagni di azoto liquido e acqua calda
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici lisce come vetro e polipropilene
- Disponibili in sei varianti di colore con una barra colorata sulla parte superiore dell'etichetta; prefustellate per applicazioni multiple, alcune opzioni con etichetta di colore corrispondente per il tappo della fiala
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Etichette | |
Cold temperature labelling;Component and equipment labelling;Laboratory labelling | |
-196°C | |
180 | |
-320°F to 158°F | |
0.003 in | |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
1in. | |
0.5 in | |
12.70 mm |
2011/65/EU, 2015/863 | |
Yellow | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
180 Label(s) / Box | |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
-196°C to 70°C | |
0.0762 mm | |
0.5 in. | |
25.40 mm | |
0.375 in | |
M5-131-494-YL |