Learn More
Cyclohexane, BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15272158 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15272158 2.5 L Vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15272158 Fornitore JT Baker N. del fornitore 5278.2500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Specially developed for use in evaluation of pesticide and insecticide residues in food, feed, water or soil samples. Cyclohexane, BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™ is suitable for all analysis of common pesticides.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pesticide Reagent Solvents:
  • Suitable for analysis of most common pesticides, such as 2-chlorobiphenyl , Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxine, etc.
  • Specified to the required low residue levels (5 ppm) for use in research and quality control laboratories
  • Ideal for gas chromatography applications, testing for ECD and/or FID sensitive impurities, organic residues, and residue after evaporation
Spécification
Materiale o nome chimico Cyclohexane
Punto di fusione 6.4°C
CAS 110-82-7
Colore Colorless
Acidità Max. 0.0005meq/g
Densità 0.78g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 1.2 - 8.3 Vol %
Punto d'infiammabilità −18°C
Punto di combustione 260°C
Odore Sweetish
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Formula molecolare C6H12
Numero MDL MFCD00003814
Viscosità 0.94 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.02%
Sinonimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Informazioni di solubilità 0.05 g/L in water
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC Name cicloesano
Molecular Weight (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Peso formulazione 84.16g/mol
Percent Purity Min. 99.5%
Grado BAKER ANALYZED™ Pesticide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.