Learn More
Dichloromethane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15694540
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Product filtered through a 0.2μm filter
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97°C
Nota nome for HPLC, contains amylene as stabilizer
Densità 1.325g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 39.8°C to 40°C
Quantità 4 x 2.5 L
Indice di rifrazione n20/D 1.424
Formula lineare CH2Cl2
Pressione del vapore 6.83 psi (20°C)
Beilstein 1730800
Peso formulazione 84.93g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado CHROMASOLV™
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.