Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Yellow Pipette Tips
These pipette tips fit 100 and 200 μL Pipettors.
Marca:  Labcon™ 1032-795-006-9
Codice prodotto. 17567796
  • 87.10€ / pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
Fascio di elettroni
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Yellow
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Stack Rack
192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
100 and 200 μL Pipettors
Eclipse