Learn More
BINDER™ Electromechanical Door Lock with Pin
Lockable door handle that can be opened with PIN code via controller
Marca:  BINDER™ 8012-2534
Codice prodotto. 30238312
  • 805.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Door is locked with a PIN code via a controller to ensure secure access to samples.
Specifica
Specifica
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 470
Steel
Locking Latch