Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofilo
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
Marca: Merck SLLHC25NS
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Overview of Non-Sterile IC Millex™ Syringe Filters:- Ion chromatography certified
- Low level of IC extractables, optimizing background levels in sensitive IC analyses
- Compatible with both aqueous and organic solutions, offering broad chemical compatibility and flexibility in the lab
Specifica
Naturale | |
Single-use | |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
0.45 μm | |
Non-sterile | |
3.9 cm2 | |
<100 μL | |
Hydrophilic | |
100 psi | |
Luer Slip maschio | |
113 °F | |
45 °C | |
100 ml | |
0.77 in. | |
2.5 cm |
Luer Lock femmina/Luer-Slip maschio | |
LH idrofilo | |
PTFE | |
100 mL | |
LH | |
Chiarificazione di soluzioni acquose e organiche non aggressive per la cromatografia a ioni, la preparazione di campioni analitici | |
HDPE | |
Luer-Lock femmina | |
50/confezione | |
50/Pk. | |
45°C | |
Unità filtro IC Millex™-LH | |
19.8 mm | |
1.9 cm |
Titolo del prodotto
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofilo > Diameter: 25 mm, Filter Code: LH, Quantity: 50 Pk.