missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethanol, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Identificatori chimici
CAS | 64-17-5, 67-56-1 |
---|---|
Formula molecolare | C2H6O |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | anhydrol, grain alcohol, tecsol, alcohol, alcohol, algrain, ethyl hydrate, ethyl alcohol, methylcarbinol, ethyl hydroxide |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC Name | etanolo |
SMILES | CCO |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
64-17-5, 67-56-1 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanolo |
C2H6O | |
anhydrol, grain alcohol, tecsol, alcohol, alcohol, algrain, ethyl hydrate, ethyl alcohol, methylcarbinol, ethyl hydroxide | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Specifica
Ethanol | |
64-17-5, 67-56-1 | |
78.0°C | |
Plastic Bottle | |
0.8 | |
C2H5OH | |
Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with many organic solvents | |
CCO | |
46.07 | |
CHEBI:16236 | |
Pure |
-117.0°C | |
0.8000 g/mL | |
12°C | |
1.3610 to 1.3630 | |
C2H6O | |
anhydrol, grain alcohol, tecsol, alcohol, alcohol, algrain, ethyl hydrate, ethyl alcohol, methylcarbinol, ethyl hydroxide | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanolo | |
702 | |
46.06 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Ethanol, denat. with 5% wood spirit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto