Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15600970 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Imballaggio:
Metal Drum
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione -13°C (literature)
Nota nome Reagent Grade, ≥99%
CAS max % 100.0000%
Densità 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 197°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 111°C
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Peso formulazione 62.07
Percent Purity >99%
Grado Reagent