Learn More
Sampling Systems™ GMP Pallet Knives
Codice prodotto. 15899621 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
185 mm
225 mm
325 mm
380 mm
440 mm
495 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
20 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) lama Larghezza (sistema metrico) lama unitSize
15899621 440 mm 300 mm 45 mm Pezzo
15809631 495 mm 350 mm 50 mm Pezzo
15849621 185 mm 100 mm 20 mm Pezzo
15859621 225 mm 120 mm 20 mm Pezzo
15869621 225 mm 150 mm 25 mm Pezzo
15879621 325 mm 200 mm 32 mm Pezzo
15889621 380 mm 250 mm 38 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15899621 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A330300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ GMP Pallet Knives are a range of knives made from Stainless Steel that are ideal for hygienic applications.
  • Crevice free construction
  • All Stainless Steel construction
  • Satin finish
Specifica
Product Type Pallet Knife
Finitura Polished
Lunghezza (sistema metrico) lama 300 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 45 mm
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 440 mm