Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate con imboccatura ampia da 1 l in HDPE naturale Gosselin™
Codice prodotto. 11749535
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Con batuffolo
Doppio
Double
Single
Singolo
Wad
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
°
CE, IVD, CE N°1935/2004
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Eccellenti per la conservazione di liquidi e solidi in laboratorio. I flaconi quadrati con graduazione in HDPE Gosselin™ da 1 l sono forniti con chiusura singola o doppia oppure con tappo a vite e inserto.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Available either sterile or aseptic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Natural
Descrizione Pozzetti quadrati
Dimensioni (L x P x A) 95 x 76 x 185mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Include Single white HDPE screw cap with wad
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 95mm
N. per confezione 90/Carton
Colore della vite White
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 76mm
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità °
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Wad