Learn More
Fisherbrand™ Grade 111 Cellulose Fast Qualitative Filter Paper
Per la filtrazione rapida di particolati.
Marca: Fisherbrand™ 0111P00023
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Elevata purezza
- In fibre di cellulosa
- Alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content:0.06%
Applicazione
- Per precipitati grossolani e voluminosi quali idrossidi e solfuri
- Per oli essenziali, industriali
- Analisi atmosferiche
- Industria delle bevande
- Industrie alimentari, chimiche
Specifica
Tenore di ceneri: 0.06% | |
Cellulosa | |
Da 12 a 15 μm | |
111 | |
0.2 mm | |
110 mm |
Disco ripiegato | |
Da 12 a 15 μm | |
Per precipitati grossolani e voluminosi quali idrossidi e solfuri | |
100 Pk. | |
110 mm |