Descrizione
- HDPE, transparent, shatterproof
- Screw lid made of PP with seal made of PE
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 31 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Include | Screw Lid |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 1 |
| Peso (sistema metrico) | 0.014 kg |
| Chiarezza | Transparent |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |