Learn More
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Stirrers
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Stirrers ideal for demanding tasks which have to be reproducible and documentable.
Marca:  Heidolph™ 501-64020-00
2084.53 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15331758
  • 3290.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accurate torque indication shows any viscosity changes
  • Constant speed even under changing loads
  • Newest motor generation provides maximum power at minimum noise level
  • Safe start and stop of operation via slide touch panel to avoid unintended stirring
  • RS 232 or USB interface to save all process data in digital file
  • Free software to automate and to save all process parameters
Digital 3.2 in. display for ease of operation:
  • Allows for pre-programmed profiles and saves profiles in memory
  • Interval operation
  • Watch rpm and torque graph life
  • Timer/Countdown/Real time setting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 to 400, 200 to 2000 rpm
230 V
Dimensions: 241 x 93 x 328 mm
2
400 Ncm
5.6 kg
Digital
10.5 mm
Hei-TORQUE Precision 400
IP54
250,000 mPas