Learn More
Hexyl alcohol, 98%, pure
Codice prodotto. p-3736662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
25L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10192290 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10477690 1 L Bottiglia in vetro 1L
10204970 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10636204 10 L Plastic drum 10L
10318703 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10192290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120791000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-27-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00002982
InChI Key ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC Name hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Hexyl alcohol
Acidità 0.02mg KOH/g max.
Punto di fusione -52.0°C
Densità 0.8136g/mL
Punti di ebollizione 156.0°C to 157.0°C
Punto d'infiammabilità 59°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5OH
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4190
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 407
Indice di Merck 15, 4734
Gravità specifica 0.8136
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 5.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanol