Learn More
Proteintech™ Human Granzyme B ELISA Kit
Codice prodotto. 16891526 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Target Species unitSize
16891526 Human 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16891526 Fornitore Proteintech™ N. del fornitore KE0012196T
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous Granzyme B
  • Recognizes human granzyme B
  • Granzyme B (GZMB, CG1, CSPB, CTLA1, GRB) belongs to granzyme subfamily
    • Enzyme necessary for target cell lysis in cell-mediated immune responses
    • Cytotoxic lymphocyte protease GZMB can promote apoptosis through direct processing and activation of members of caspase family
    • Functions as processing protease of cytokines (interleukin, IL-18, IL-1a) and extracellular matrix proteins (fibronectin) and proteoglycans
    • Plasma granzyme B concentrates significantly higher in patients with AD and psoriasis
      • Granzyme B may play role in induction of intractable itch and dermatitis in AD
Process:
  • Anitbody specific for granzyme B pre-coated onto microwells
  • Granzyme B protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for granzyme B is added to detect captured granzyme B protein
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Numero di accesso BC030195
Intervallo saggio 15.6 to 1000 pg/mL
Assay Sensitivity 2.6 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 3002
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P10144
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human Granzyme B ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine