Learn More
HYDRANAL™ - Chloroform, Solvent for KF titration, Honeywell Fluka™
Solvente per titolazione Karl Fischer
89.26€ - 465.56€
Identificatori chimici
CAS 67-66-3, 64-17-5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15635170
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Hydranal
37863-1L
1 L
89.26€
1L
15645170
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
37863-6X1L
6 x 1 L
465.56€
pezzi 6
Descrizione
Descrizione
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
Specifica
Identificatori chimici
67-66-3, 64-17-5
Specifica
HYDRANAL™-Chloroform
67-66-3, 64-17-5
Glass bottle
UN1888
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P280-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P403 + P233
missing translation for 'rtecsNumber' : FS9100000
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.