Learn More
HYDRANAL™-Humidity absorber, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072129 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15634410 500 g 500g
15624410 1 kg 1kg
15654410 6 x 500 g pezzi 6
15644410 6 x 1 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15634410 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 34788500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Drying agent for air and gases for Karl Fischer titration (with indicator)
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Humidity absorber
CAS 7631-86-9
Quantità 500 g
Numero UN NONH for all modes of transport