Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
Protezione robusta, comfort naturale
283.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Gray |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16099651
![]() |
Ansell
11738060 |
6 |
283.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16009661
![]() |
Ansell
11738070 |
7 |
283.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16019661
![]() |
Ansell
11738080 |
8 |
283.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16029661
![]() |
Ansell
11738090 |
9 |
283.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16039661
![]() |
Ansell
11738100 |
10 |
283.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16049661
![]() |
Ansell
11738110 |
11 |
283.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Combinazione unica di filato INTERCEPT Technology, Nylon, Lycra e fibra di vetro
- Fibre ultraforti per fornire estrema resistenza contro taglio e strappo
- Rinforzo all'attaccatura del pollice per una migliore protezione ed una maggiore durata
- Oeko-Tex 100 approvato
- Senza silicone
Specifica
ANSI 5 | |
Polyurethane | |
ANSI A4 | |
Yes | |
Cut-resistant Gloves | |
Automotive Assembly, Machinery, Equipment Operation, and Metal Fabrication | |
11-738 |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant | |
Gray | |
Specific | |
Intercept Technology Yarn | |
4X42C | |
Knit | |
13 |