Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 Selectivity HPLC Columns
Use these endcapped, ultrapure, silica-based columns to generate exceptional peak shape and resolution for HPLC and LC/MS analyses using generic gradients
Marca:  Thermo Scientific™ 25012-109370
Codice prodotto. 10698825
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Preparative Column
LC/MS
400 bar
1 to 11
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
11%
30 mm
100 mm
12 μm
175 Å
60 °C
C18 Selectivity
Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure
A fase inversa
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 Selectivity HPLC Columns > 12μm particle size; 30 x 100mm