Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC Columns
Maximize retention and loading with Hypersil PREP HS C18 prep LC reversed phase columns which offers high loading capacity and suitable for USP-L1 Applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 41010-259570A
10355.42 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16408473
  • 10410.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Preparative Column, Standard
250 mm
10 μm
100 Å
60 °C
C18
15%
50 mm
2000 psi (140 bar)
2 to 9
350 m²/g
L1
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
A fase inversa
A fase inversa
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC Columns >